2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903520-1G OR903520-5G
APOSOR903520-1GEA 65.4 EUR
APOSOR903520-1G APOSOR903520-5G
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261940
Núm. CAS: 73289-66-4