Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903526-1G OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA 0 EUR
APOSOR903526-1G APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042992
Núm. CAS: 256935-76-9