7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR903527-1G
OR903527-250MG
OR903527-5G
APOSOR903527-1GEA
88.6
EUR
APOSOR903527-1G
APOSOR903527-250MG
APOSOR903527-5G
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₆BrNO₂ MW: 252.07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11108693 Núm. CAS: 1057217-63-6 |