4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903540-1G OR903540-250MG
APOSOR903540-1GEA 140 EUR
APOSOR903540-1G APOSOR903540-250MG
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909763
Núm. CAS: 83942-10-3