5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903546-1G OR903546-5G
APOSOR903546-1GEA 59.6 EUR
APOSOR903546-1G APOSOR903546-5G
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
MW: 173,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000597
Núm. CAS: 1439-09-4