Methyl-3-quinolyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903566-1G OR903566-250MG OR903566-5G
APOSOR903566-1GEA 79.9 EUR
APOSOR903566-1G APOSOR903566-250MG APOSOR903566-5G
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Methyl-3-quinolyl ether
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619425
Núm. CAS: 6931-17-5