3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903574-100G
APOSOR903574-100GEA 75.4 EUR
APOSOR903574-100G
3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol 98%
3,4-Dicloro-1,2,5-tiadiazol
Formula: C₂Cl₂N₂S
MW: 155,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010072
Núm. CAS: 5728-20-1