4-Amino-3,5-dibromopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Pto. de fusión: 165…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234048
Núm. CAS: 84539-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III