4-Chloro-6-methoxyquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903602-1G OR903602-5G
APOSOR903602-1GEA 142 EUR
APOSOR903602-1G APOSOR903602-5G
4-Chloro-6-methoxyquinazoline 97%
4-Chloro-6-methoxyquinazoline
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,6177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657615
Núm. CAS: 50424-28-7