2-Benzofuranacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903609-1G OR903609-250MG
APOSOR903609-1GEA 130 EUR
APOSOR903609-1G APOSOR903609-250MG
2-Benzofuranacetic acid 95%
2-Benzofuranacetic acid
Formula: C₁₀H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052742
Núm. CAS: 62119-70-4