2-Amino-5-nitrobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 24.8 EUR
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 200…207 °C
Pto. de inflamación: 234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007362
Núm. CAS: 17420-30-3