1,8-Dihidroxinaftaleno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903626-10G OR903626-25G OR903626-1G OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA 183 EUR
APOSOR903626-10G APOSOR903626-25G APOSOR903626-1G APOSOR903626-5G
1,8-Dihidroxinaftaleno 97%
1,8-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. de fusión: 137…143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042701
Núm. CAS: 569-42-6