5-Nitro-m-toluidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903637-1G OR903637-5G
APOSOR903637-1GEA 0 EUR
APOSOR903637-1G APOSOR903637-5G
5-Nitro-m-toluidine 96%
5-Nitro-m-toluidine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082655
Núm. CAS: 618-61-1