5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Imidazo[1,2-a]pyridin-5-amine
OR903639-5G
APOSOR903639-5GEA 68.3 EUR
APOSOR903639-5G
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,1506 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863377
Núm. CAS: 66358-23-4