6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903647-1G OR903647-5G
APOSOR903647-1GEA 0 EUR
APOSOR903647-1G APOSOR903647-5G
6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
6-Ethoxypyridazin-3-amine
Formula: C₆H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460377
Núm. CAS: 39614-78-3