7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR903655-1G OR903655-250MG
APOSOR903655-1GEA 221 EUR
APOSOR903655-1G APOSOR903655-250MG
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₈ClNO
MW: 181,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033162
Núm. CAS: 14548-50-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR