2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903659-5G
APOSOR903659-5GEA 255 EUR
APOSOR903659-5G
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137,5664 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189742
Núm. CAS: 945717-09-9