Ácido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido cis-1,2-ciclohexanodicarboxílico
OR903673-100G OR903673-1KG OR903673-500G
APOSOR903673-100GEA 46.4 EUR
APOSOR903673-100G APOSOR903673-1KG APOSOR903673-500G
Ácido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico 98%
Ácido cis-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064949
Núm. CAS: 610-09-3