2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903695-1G OR903695-250MG
APOSOR903695-1GEA 94.4 EUR
APOSOR903695-1G APOSOR903695-250MG
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520878
Núm. CAS: 874-31-7