3-Metoxi-2-nitropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9037-100G OR9037-25G
APOSOR9037-100GEA 33.5 EUR
APOSOR9037-100G APOSOR9037-25G
3-Metoxi-2-nitropiridina 98%
3-Metoxi-2-nitropiridina
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Pto. de fusión: 73…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00222276
Núm. CAS: 20265-37-6