1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR903710-1G OR903710-5G
APOSOR903710-1GEA 183 EUR
APOSOR903710-1G APOSOR903710-5G
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00223823
Núm. CAS: 122433-29-8