3-Chloro-5-methoxypyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR903747-1G OR903747-25G OR903747-5G
APOSOR903747-1GEA 92.8 EUR
APOSOR903747-1G APOSOR903747-25G APOSOR903747-5G
3-Chloro-5-methoxypyridazine
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Formula: C5H5ClN2O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236839
Núm. CAS: 123696-02-6