4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903754-1G
OR903754-250MG
APOSOR903754-1GEA
0
EUR
APOSOR903754-1G
APOSOR903754-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
Formula:
C₈H₈ClNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13152137 Núm. CAS: 126053-15-4 |