2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903755-1G OR903755-250MG
APOSOR903755-1GEA 0 EUR
APOSOR903755-1G APOSOR903755-250MG
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193399
Núm. CAS: 83259-30-7