5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903760-1G OR903760-250MG OR903760-5G
APOSOR903760-1GEA 299 EUR
APOSOR903760-1G APOSOR903760-250MG APOSOR903760-5G
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione 95%
5-Isobutylimidazolidine-2,4-dione
Formula: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238853
Núm. CAS: 67337-73-9