N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903763-1G OR903763-5G
APOSOR903763-1GEA 49.3 EUR
APOSOR903763-1G APOSOR903763-5G
N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
N-Butyl-2-chloroacetamide
Formula: C₆H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00776256
Núm. CAS: 5349-24-6