6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903771-1G OR903771-250MG
APOSOR903771-1GEA 0 EUR
APOSOR903771-1G APOSOR903771-250MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formula: C₅H₃BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923113
Núm. CAS: 1233026-51-1