5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903783-5G
APOSOR903783-5GEA 163 EUR
APOSOR903783-5G
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C5H3ClO2S
MW: 162,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082877
Núm. CAS: 36157-42-3