2-Amino-6-bromopyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903808-1G OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA 85.7 EUR
APOSOR903808-1G APOSOR903808-5G
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Formula: C₄H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697806
Núm. CAS: 54237-53-5