(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903813-10G OR903813-1G OR903813-5G
APOSOR903813-10GEA 173 EUR
APOSOR903813-10G APOSOR903813-1G APOSOR903813-5G
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 95%
(S)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656492
Núm. CAS: 115016-95-0