6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (6-Chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine
OR903838-1G OR903838-250MG
APOSOR903838-1GEA 53.8 EUR
APOSOR903838-1G APOSOR903838-250MG
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formula: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09756954
Núm. CAS: 31058-83-0