2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903840-1G OR903840-250MG
APOSOR903840-1GEA 754 EUR
APOSOR903840-1G APOSOR903840-250MG
2-Chloro-9-methyl-9H-purine 95%
2-Chloro-9-methyl-9H-purine
Formula: C₆H₅ClN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07440150
Núm. CAS: 2346-73-8