2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903861-5G
APOSOR903861-5GEA 98.6 EUR
APOSOR903861-5G
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
2-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261941
Núm. CAS: 18495-14-2