4,5-Dichloropyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903869-1G OR903869-5G
APOSOR903869-1GEA 63.8 EUR
APOSOR903869-1G APOSOR903869-5G
4,5-Dichloropyrimidine 98%
4,5-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,9800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743880
Núm. CAS: 6554-61-6