3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903872-1G OR903872-5G
APOSOR903872-1GEA 0 EUR
APOSOR903872-1G APOSOR903872-5G
3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
3-Methoxy-4-nitrophenol
Formula: C7H7NO4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840329
Núm. CAS: 16292-95-8