Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR903880-1G OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA 97.3 EUR
APOSOR903880-1G APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263762
Núm. CAS: 209459-11-0