Cyclopropyl phenyl ketone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone
OR903882-100G OR903882-25G
APOSOR903882-100GEA 323 EUR
APOSOR903882-100G APOSOR903882-25G
Cyclopropyl phenyl ketone 95%
Cyclopropyl phenyl ketone
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001294
Núm. CAS: 3481-02-5