Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903885-1G OR903885-250MG
APOSOR903885-1GEA 91.5 EUR
APOSOR903885-1G APOSOR903885-250MG
Isoquinolin-3-ylmethanol 98%
Isoquinolin-3-ylmethanol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859798
Núm. CAS: 76884-34-9