4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903887-100G
OR903887-25G
APOSOR903887-100GEA
362
EUR
APOSOR903887-100G
APOSOR903887-25G
4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
4-(2-Chloroethyl)morpholine
Formula:
C₆H₁₂ClNO MW: 149,6186 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00603731 Núm. CAS: 3240-94-6 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |