5-Bromo-2-pentanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903890-10G OR903890-1G OR903890-5G
APOSOR903890-10GEA 632 EUR
APOSOR903890-10G APOSOR903890-1G APOSOR903890-5G
5-Bromo-2-pentanona 95%
5-Bromo-2-pentanona
Formula: H₃CC(O)(CH₂)₂CH₂Br
MW: 165.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051425
Núm. CAS: 3884-71-7