(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR903901-1G OR903901-5G
APOSOR903901-1GEA 53.8 EUR
APOSOR903901-1G APOSOR903901-5G
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059823
Núm. CAS: 90226-87-2