2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR903940-100MG OR903940-250MG
APOSOR903940-100MGEA 230 EUR
APOSOR903940-100MG APOSOR903940-250MG
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Pto. Ebullición: 129…131,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 18755-56-1