6-Heptyn-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR903961-100G OR903961-10G OR903961-25G OR903961-5G
APOSOR903961-100GEA 408 EUR
APOSOR903961-100G APOSOR903961-10G APOSOR903961-25G APOSOR903961-5G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112.17 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C
Densidad: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00049198
Núm. CAS: 63478-76-2