5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-6-methylpyrazine
OR903973-1G OR903973-250MG
APOSOR903973-1GEA 130 EUR
APOSOR903973-1G APOSOR903973-250MG
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705763
Núm. CAS: 74290-69-0