3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904005-100MG
OR904005-1G
OR904005-250MG
APOSOR904005-100MGEA
190
EUR
APOSOR904005-100MG
APOSOR904005-1G
APOSOR904005-250MG
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06742804 Núm. CAS: 4027-59-2 |