(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR904017-1G OR904017-5G OR904017-25G
APOSOR904017-1GEA 33.5 EUR
APOSOR904017-1G APOSOR904017-5G APOSOR904017-25G
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 95%
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077815
Núm. CAS: 29684-56-8