N-Phenylisonicotinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Phenyl isonicotinicamide, N-Phenyl-4-pyridinecarboxamide
OR904044-5G
APOSOR904044-5GEA 59.6 EUR
APOSOR904044-5G
N-Phenylisonicotinamide 98%
N-Phenylisonicotinamide
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00459246
Núm. CAS: 3034-31-9