3-Aminopropyldimethoxymethylsilane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine
OR904101-100G OR904101-500G OR904101-5G
APOSOR904101-100GEA 183 EUR
APOSOR904101-100G APOSOR904101-500G APOSOR904101-5G
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane 95%
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₇NO₂Si
MW: 163,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025614
Núm. CAS: 3663-44-3