3-Ethynylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Pyridylacetylene
OR904149-25G
APOSOR904149-25GEA 207 EUR
APOSOR904149-25G
3-Ethynylpyridine 97%
3-Ethynylpyridine
Formula: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02177459
Núm. CAS: 2510-23-8