tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 2-aminopropylcarbamate
OR904169-1G
OR904169-5G
APOSOR904169-1GEA
159
EUR
APOSOR904169-1G
APOSOR904169-5G
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ MW: 174,2407 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09788609 Núm. CAS: 255735-88-7 |